Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med ledning
Artikelnummer. 11709315 Shop alle 3M produkter
Farve:
Green
Gul, blå
Yellow
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Materiale:
Elastomer polymer
Silicone Rubber
TPE
Thermoplastic Elastomer
Mængde:
200/Pk.
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 200
Artikelnummer. 11709315
Brand: 3M™ 7000103863
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Ørepropper kan genbruges og har et gennemprøvet design med tredobbelt flange, der passer behageligt i de fleste ører. De reducerer støjniveauet med 14-32 dB og kan let rengøres med sæbevand og genbruges igen og igen– hjælper med at mindske spild.
  • Triple-flange pliable plug effectively fits most ear canal sizes
  • Reduces noise levels by 14-32 dB
  • Ideal for dirty environments as no roll down required, simply push them into your ears for hygienic protection
  • Clean easily with soapy water and reuse again and again, helping decrease waste
  • Removable, reusable cord attachment – convenient if you move in and out of noisy environments
  • Available with a storage case to keep plugs clean and together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Yellow
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE Approved
Mængde 50/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 20 db
Produkttype Ear Plugs
Materiale Thermoplastic Elastomer