Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Tri-Flange™ Ørepropper
Shop alle 3M produkter
Ledningsmateriale:
Klæde
Vinyl
Pakningsstørrelse:
100 par
Beskrivelse
- Ørepropper med tredobbelte flanger, der tilpasser sig ørets form for at danne flere tætninger mod støj
- Ingen grund til at håndtere stikkets spids, hvilket gør dem mere hygiejnisk acceptable
- Triple-flange design præformet til at passe til øret
- Genanvendeligt stik er behageligt, hygiejnisk og økonomisk, da det kan vaskes
- Leveres med en bomulds- eller vinylledning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Ledningsmateriale | Klæde |
| Par pr pakke | 400 par/æske |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 29 dB |
| Dielektrisk | Nej |
| Materiale | Elastomer polymer |