Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Push-Ins Ørepropper
Artikelnummer. p-7160291 Shop alle 3M produkter
Med ledning:
Med ledning
Uden ledning
Pakningsstørrelse:
100 par
50 par
Artikelnummer. 15739777
Brand: 3M™ 7000052713
3M™ E-A-R™ Push-Ins Ørepropper har en unik E-A-Rform™ skumspids, der er formet og dimensioneret til at forme sig komfortabelt, så den passer til de fleste øregange.
  • Med Push-Ins ørepropper et blidt tryk er alt, der skal til for nem og ensartet montering
  • Ingen grund til at håndtere stikkets spids, hvilket gør dem mere hygiejnisk acceptable
  • Skumspidsen er formet og dimensioneret for lettere montering
  • Blå fleksibel stilk gør montering og afmontering let og hjælper med at holde spidserne rene, når bærerens hænder er snavsede
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul, blå
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Emballagetype Polybag
Par pr pakke 400 par/æske
Noise Reduction Rating (NRR) 38 dB
Med ledning Med ledning
Produkttype Push-In ørepropper
Dielektrisk Nej
Materiale Polyurethan