Beskrivelse
- Med Push-Ins ørepropper et blidt tryk er alt, der skal til for nem og ensartet montering
- Ingen grund til at håndtere stikkets spids, hvilket gør dem mere hygiejnisk acceptable
- Skumspidsen er formet og dimensioneret for lettere montering
- Blå fleksibel stilk gør montering og afmontering let og hjælper med at holde spidserne rene, når bærerens hænder er snavsede
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå, Gul |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Emballagetype | Polybag |
| Par pr pakke | 400 par/æske |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 38 dB |
| Med ledning | Uden ledning |
| Produkttype | Push-In ørepropper |
| Dielektrisk | Nej |
| Materiale | Polyurethan |