Beskrivelse
- Reducerer støjniveauet med 28 dB CE-certificeret EN 353
- Let at glide blidt ind i dine ører med langsom genopretning, patenteret skum
- Skumspids giver en behagelig og effektiv tætning
- Har et hygiejnisk indføringsgreb
- Genkendelig blå stilk og gul spids for nem identifikation
- Ledningsfastgørelse – praktisk, hvis du bevæger dig ind og ud af støjende omgivelser
- 100 par pr kasse
- Fås med probet funktion til brug med 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul, blå |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Produkttype | Express Pod øreprop |
| Materiale | Polyurethan |