Få mere at vide
3M™ E-A-R™ E-A-RCAPS™ Pandebånd
Artikelnummer. 15719047 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
EA-Rcaps
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15719047 EA-Rcaps Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 15719047 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103729
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2455.00 DKK
    1671.07 DKK / Pakke med 50
    Spare 783.93 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Til brug med (applikation) Sikrer beskyttelse til arbejdere udsat for støj og er ideelle som engangsbeskyttelse for fabriksbesøgende
Noise Reduction Rating (NRR) 87 dBA til 98 dBA
Stikform Afrundet
Produkttype EA-Rcaps