Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Classic™ Undersøgte teststik
Artikelnummer. 15719787 Shop alle 3M produkter
:
Farve: Gul
Artikelnummer. 15719787
Brand: 3M™ 7000052882
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ E-A-R™ Classic™ Probede teststik udstyret med et sonderør til pasformstest ved hjælp af 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem.
  • Disse testørepropper er modificeret med et sonderør til brug under øreproppernes tilpasningstest med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
  • Testpropper kan ikke bruges til høreværn
  • Probet testøreprop til brug med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Størrelse Lille
Emballagetype Polybag
Par pr pakke 50 par/æske
Med ledning Uden ledning
Stikform Cylinder
Dielektrisk Nej