Beskrivelse
- Sæt standarden inden for høreværn som verdens første ørepropper i skum
- Langsom restitution, lavtryksskum tilpasser sig formen på øregangen for øget komfort og slidstyrke
- Fugtbestandigt materiale hjælper med at opretholde en ensartet ekspansionstid, selv i fugtige omgivelser
- Tekstureret overflade hjælper med at holde ørepropper på plads
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Par pr pakke | 5 par/æske |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 28 dB |
| Med ledning | Uden ledning |
| Produkttype | Ørepropper |