Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Classic™ Ørepropper
Artikelnummer. 12354749 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Med ledning:
Med ledning
Uden ledning
Noise Reduction Rating (NRR):
28db
Pakningsstørrelse:
200 par
250 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Med ledning Noise Reduction Rating (NRR) Pakningsstørrelse
12354749 Med ledning 28db 200 par
12344749 Uden ledning 28db 250 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12354749 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000052844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    681.28 DKK / 200 par
    Spare 383.72 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Giver fremragende høreværn og komfort hele dagen. 3M E-A-R Klassiske ørepropper tilbyder enten 28 eller 29dB.
Fremstillet af et blødt, energiabsorberende polymerskum, der giver fremragende hørebeskyttelse og komfort hele dagen. Ideel til brug, hvor støj er et problem, enten i arbejde eller fritidsaktiviteter.
  • Fast materiale med langsom restitutionstid hjælper med at opnå god pasform
  • Speciel cylindrisk form, der passer til de fleste øregange og giver pålidelig forsegling
  • Lavt ligevægtstryk hjælper med at reducere trykket i øregangen og øger dermed komforten og bæreevnen
  • One size passer til de fleste brugere
  • Fremragende lyddæmpningsegenskaber
  • Sved- og fugtbestandig, hvilket hjælper med at forbedre komforten
  • Ideelt egnet til brug under varme og fugtige forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Mængde 200/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 28db
Med ledning Med ledning
Produkttype Klassisk øreprop
Stil Rul ned