Description
Fremstillet af et blødt, energiabsorberende polymerskum, der giver fremragende hørebeskyttelse og komfort hele dagen. Ideel til brug, hvor støj er et problem, enten i arbejde eller fritidsaktiviteter.
- Fast materiale med langsom restitutionstid hjælper med at opnå god pasform
- Speciel cylindrisk form, der passer til de fleste øregange og giver pålidelig forsegling
- Lavt ligevægtstryk hjælper med at reducere trykket i øregangen og øger dermed komforten og bæreevnen
- One size passer til de fleste brugere
- Fremragende lyddæmpningsegenskaber
- Sved- og fugtbestandig, hvilket hjælper med at forbedre komforten
- Ideelt egnet til brug under varme og fugtige forhold
Spécification
Spécification
| Farve | Gul |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Mængde | 250/Pk. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 28db |
| Med ledning | Uden ledning |
| Produkttype | Klassisk øreprop |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Stil | Rul ned |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?