Få mere at vide
(E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 17902486
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17902486 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17902486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1329.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
CAS 1446486-33-4
Analyt- eller komponentnavne (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9-(1E)-1-Propen-1-yl-9H-purin-6-amine, Tenofovir Disoproxil Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2-5H,1H3,(H2,9,10,11)/b3-2+
SMIL C\C=C\n1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC navn 9-[(E)-prop-1-enyl]purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 175.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 175.0858 g/mol