Få mere at vide
(E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine, Mikromol™
Beskrivelse
(E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine |
| CAS | 1446486-33-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9-(1E)-1-Propen-1-yl-9H-purin-6-amine, Tenofovir Disoproxil Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2-5H,1H3,(H2,9,10,11)/b3-2+ |
| SMIL | C\C=C\n1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | 9-[(E)-prop-1-enyl]purin-6-amine |
| Vis mere |