missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ E 7820

Beskrivelse
E 7820 is a α2 integrin inhibitor. Inhibits angiogenesis in vitro (IC50 = 0.11 - 0.25 μM). Also inhibits growth of human colorectal cancer cell lines. Enhances efficacy of erlotinib in a non-small-cell lung cancer xenograft model. Also acts as a molecular glue to induce proteosomal degradation of mRNA splicing factor RBM39.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-N-(3-cyano-4-methyl-1 H-indol-7-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 289483-69-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Integrin Receptor Inhibitors |
| Molekylær formel | C17H12N4O2S |
| Formel vægt | 336.37 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?