missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ E 64d
Beskrivelse
Inhibitor of cathepsins B and L; also thought to inhibit calpain. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with pepstatin A (Cat. No. 1190). Lysosome and cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E 64d |
| CAS | 88321-09-9 |
| Mængde | 1 mg |
| Molekylær formel | C17H30N2O5 |
| Formel vægt | 342.43 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.436 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?