missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

E 64c, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200097197
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16485597

Brand: Medchem Express HY100227

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress E 64c is a derivative of naturally occurring epoxide inhibitor of cysteine proteases, a Calcium-activated neutral protease (CANP) inhibitor and a very weak irreversible cathepsin C inhibitor. E 64c exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.

E 64c is a derivative of naturally occurring epoxide inhibitor of cysteine proteases, a Calcium-activated neutral protease (CANP) inhibitor and a very weak irreversible cathepsin C inhibitor. E 64c exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale E 64c
Fysisk form Solid
CAS 76684-89-4
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H26N2O5
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (795.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCC(C)C)=O)CC(C)C)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 314.38
Formel vægt 314.38
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.