missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

E 64c, MedChemExpress

Artikelnummer. 16485597
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485597 5 mg
16462858 10 mg
16419516 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16485597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100227

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress E 64c is a derivative of naturally occurring epoxide inhibitor of cysteine proteases, a Calcium-activated neutral protease (CANP) inhibitor and a very weak irreversible cathepsin C inhibitor. E 64c exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.

E 64c is a derivative of naturally occurring epoxide inhibitor of cysteine proteases, a Calcium-activated neutral protease (CANP) inhibitor and a very weak irreversible cathepsin C inhibitor. E 64c exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale E 64c
Fysisk form Solid
CAS 76684-89-4
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H26N2O5
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (795.22 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCC(C)C)=O)CC(C)C)=O)O
Molekylvægt (g/mol) 314.38
Formel vægt 314.38
Procent renhed 99.73%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.