Få mere at vide
E 64, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E 64 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1 |
| Formel vægt | 357.2012 |