Få mere at vide
E-64
Artikelnummer. 15445229
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445229 5 mg 5mg
15455229 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62933.#0
Request Bulk or Custom Format
Selektiv og irreversibel cysteinproteasehæmmer
Det bruges som en bredspektret cysteinproteinase og calpain aktiveringshæmmer. Derudover rapporterer Prevotella mellemliggende undersøgelser, at E-64 blokerer nedbrydningen af methæmoglobin og oxidationen af oxyhæmoglobin af InpA. E-64 er også blevet brugt til at studere excystation i Giardia lamblia. E-64 er en inhibitor af Calpain, cathepsin K og cathepsin S. E-64 er en effektiv ligand til affinitetsoprensning af cysteinproteaser. Når den kobles til en thioleret affinitetsmatrix, er binding ikke længere irreversibel, men specificiteten bevares
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en bredspektret cysteinproteinase- og calpainaktiveringshæmmer. Derudover rapporterer Prevotella mellemliggende undersøgelser, at E-64 blokerer nedbrydningen af methæmoglobin og oxidationen af oxyhæmoglobin af InpA. E-64 er også blevet brugt til at studere excystation i Giardia lamblia. E-64 er en inhibitor af Calpain, cathepsin K og cathepsin S. E-64 er en effektiv ligand til affinitetsoprensning af cysteinproteaser. Når den kobles til en thioleret affinitetsmatrix, er binding ikke længere irreversibel, men specificiteten
bibeholdes. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66701-25-5
Molekylær formel C15H27N5O5
Molekylvægt (g/mol) 357.41
MDL nummer MFCD00080261,MFCD00080261
InChI nøgle LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Synonym d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid
PubChem CID 4641099
IUPAC navn 3-[[1-[4-(diaminomethylidenamino)butylamino]-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl]oxiran-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale E-64
Farve Hvid
Mængde 5 mg
Beilstein 1405664
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO (25mg/ml), or water (20mg/ml)
Optisk rotation +24° (c=1 in 1N HCl)
Formel vægt 357.4
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.