Få mere at vide
E-64, MedChemExpress
Beskrivelse
E-64 (Proteinase inhibitor E 64) is a potent irreversible inhibitor against general cysteine proteases with IC50 of 9 nM for papain.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E-64 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 66701-25-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H27N5O5 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Proteinase inhibitor E 64 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (279.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (13.99 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |