Få mere at vide
Melford E-64
Beschreibung
Irreversibel cysteinproteasehæmmer af calpain, cathepsin (B,H,L,S), papain og andre cysteinproteaser.
Irreversibel cysteinproteasehæmmer af calpain, cathepsin (B,H,L,S), papain og andre cysteinproteaser. Arbejdskoncentration: 1-10uM.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 66701-25-5 |
| Molekylær formel | C15H27N5O5 |
| Mængde | 5 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?