Få mere at vide
(E)-[6]-Dehydroparadol, MedChemExpress
Beskrivelse
(E)-[6]-Dehydroparadol, an oxidative metabolite of [6]-Shogaol (HY-14616), is a potent Nrf2 activator. (E)-[6]-Dehydroparadol can inhibit the growth and induce the apoptosis of human cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-[6]-Dehydroparadol |
| CAS | 878006-06-5 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H24O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 140 mg/mL (506.57 mM) |
| SMIL | CCCCCCCC(/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.37 |
| Formel vægt | 276.37 |
| Show More |