missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-6-[1,3-Dihydro-6-methoxy-4-[(2-methoxyethoxy)methoxy]-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-6-[1,3-Dihydro-6-methoxy-4-[(2-methoxyethoxy)methoxy]-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 125198-47-2 |
| Molekylær formel | C22H30O8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O8/c1-14(7-9-18(23)26-4)6-8-16-20(27-5)15(2)17-12-29-22(24)19(17)21(16)30-13-28-11-10-25-3/h6H,7-13H2,1-5H3/b14-6+ |
| SMIL | O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC)C(C/C=C(C)/CCC(OC)=O)=C2OCOCCOC |
| IUPAC navn | methyl (E)-6-(6-methoxy-4-((2-methoxyethoxy)methoxy)-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.47 |
| Formel vægt | 422.19 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?