Få mere at vide
(E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid |
| CAS | 38877-93-9 |
| Molekylær formel | C18H22O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Mycophenolic Acid Analogue |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O6/c1-10(6-8-14(19)20)5-7-12-16(22-3)11(2)13-9-24-18(21)15(13)17(12)23-4/h5H,6-9H2,1-4H3,(H,19,20)/b10-5+ |
| SMIL | OC(CC/C(C)=C/CC1=C(OC)C(C)=C(COC2=O)C2=C1OC)=O |
| IUPAC navn | (E)-6-(4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.36 |
| Formel vægt | 334.1416 |