Få mere at vide
(E)-5-(2-Carboxvinyl)uracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-5-(2-Carboxvinyl)uracil |
| CAS | 57412-59-6 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c10-5(11)2-1-4-3-8-7(13)9-6(4)12/h1-3H,(H,10,11)(H2,8,9,12,13)/b2-1+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\C1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | (E)-3-(2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vægt | 182.0328 |