missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-(4S)-4,5-Isopropylidene-dioxy-1-(2-hydroxy-5-fluorophenyl)propenone, TRC

Artikelnummer. 30406264
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406264 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI824960500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-(4S)-4,5-Isopropylidene-dioxy-1-(2-hydroxy-5-fluorophenyl)propenone
CAS 797054-16-1
Molekylær formel C14H15FO4
Mængde 500 mg
Synonym (2E)-3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
InChI formel InChI=1S/C14H15FO4/c1-14(2)18-8-10(19-14)4-6-13(17)11-7-9(15)3-5-12(11)16/h3-7,10,16H,8H2,1-2H3/b6-4+/t10-/m0/s1
SMIL CC1(C)OC[C@@H](O1)\C=C\C(=O)c2cc(F)ccc2O
IUPAC navn (E)-3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 266.26
Formel vægt 266.0954
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.