Få mere at vide
E-4031, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472707
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16472707 50 mg
16466618 10 mg
16429187 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472707 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15551
MedChemExpress E-4031 is a selective hERG potassium channel blocker for use in class III anti-arrhythmic studies.
E-4031 is a selective hERG potassium channel blocker for use in class III anti-arrhythmic studies.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale E-4031
CAS 113559-13-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H29Cl2N3O3S
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (105.39 mM)
SMIL CS(=O)(NC1=CC=C(C(C2CCN(CCC3=NC(C)=CC=C3)CC2)=O)C=C1)=O.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 474.44
Formel vægt 474.44
Procent renhed 96.2%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation