Få mere at vide
E-4031 dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E-4031 Dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H |