Få mere at vide
(E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal (Stabilized with Alpha-tocopherol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8- |
| Formel vægt | 174.1045 |