missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal (Stabilized with Alpha-tocopherol), TRC

Artikelnummer. 30464941
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464941 100 mg
30466281 500 mg
30471496 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464941 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220353100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1474032-26-2
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.24
Synonym (alphaE)-alpha-(2-Methylpropylidene)benzeneacetaldehyde
IUPAC navn (E)-4-methyl-2-phenylpent-2-enal
SMIL CC(C)C=C(C=O)c1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8-
Formel vægt 174.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.