Få mere at vide
(E)-4-hydroxycrotonsyreethylester (~85 %), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 10080-68-9 |
| Molekylær formel | C6H10O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Ethyl trans-4-Hydroxy-2-butenoate, (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4,7H,2,5H2,1H3/b4-3+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\CO |
| IUPAC navn | ethyl (E)-4-hydroxybut-2-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vægt | 130.063 |