Få mere at vide
(E)-4-Hydroxy Toremifene-d6 (~10% Z-isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-Hydroxy Toremifene-d6 |
| CAS | 1795153-59-1 |
| Molekylær formel | C28 H38 O19 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (E)-4-[4-Chloro-1-[4-[2-[(dimethyl-d6)amino]ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol, (E)-4-Hydroxytoremifene-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-12(2)30)23(41-14(4)32)25(43-16(6)34)27(46-19)38-10-20-22(40-13(3)31)24(42-15(5)33)26(44-17(7)35)28(47-20)45-18(8)36/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21-,22-,23?,24?,25?,26?,27+,28+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC1O[C@@H](OCC2O[C@@H](OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(3S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[[(3S,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methoxy]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 678.59 |
| Formel vægt | 678.201 |