missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-4-Hydroxy Toremifene (~5% Z-isomer), TRC

Artikelnummer. 30137263
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137263 100 mg
30010745 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH954505100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 177748-22-0
Molekylær formel C26 H28 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 421.96
Synonym (E)-4-[4-Chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol, (E)-4-Hydroxytoremifene
IUPAC navn 4-[(E)-4-chloro-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-but-1-enyl]phenol
SMIL CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/CCCl)\c2ccccc2)\c3ccc(O)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-4-Hydroxy Toremifene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-28(2)18-19-30-24-14-10-22(11-15-24)26(21-8-12-23(29)13-9-21)25(16-17-27)20-6-4-3-5-7-20/h3-15,29H,16-19H2,1-2H3/b26-25+
Formel vægt 421.1809
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.