Få mere at vide
(E)-4’-Hydroxy Tamoxifen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4'-Hydroxy Tamoxifen |
| CAS | 82413-21-6 |
| Molekylær formel | C26H29NO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-[(1E)-1-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol, (E)-4-[1-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-10-14-23(28)15-11-20)26(21-8-6-5-7-9-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25+ |
| SMIL | CC\C(=C(\c1ccccc1)/c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC navn | 4-[(E)-1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1-phenylbut-1-en-2-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.51 |
| Formel vægt | 387.2198 |