Få mere at vide
(E)-4-Hydroxy-N-desmethyl Tamoxifen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-Hydroxy-N-desmethyl Tamoxifen |
| CAS | 114828-90-9 |
| Molekylær formel | C25H27NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO2/c1-3-24(19-7-5-4-6-8-19)25(20-9-13-22(27)14-10-20)21-11-15-23(16-12-21)28-18-17-26-2/h4-16,26-27H,3,17-18H2,1-2H3/b25-24+ |
| SMIL | CC\C(=C(\c1ccc(O)cc1)/c2ccc(OCCNC)cc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 4-[(E)-1-[4-[2-(methylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenylbut-1-enyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.49 |
| Formel vægt | 373.2042 |