Få mere at vide
(E)-4-Formylcinnamic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-Formylcinnamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 58045-41-3 |
| Molekylær formel | C11H10O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methyl (E)-p-Formylcinnamate, Methyl (E)-3-(4-Formylphenyl)acrylate, (2E)-3-(4-Formylphenyl)-2-propenoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+ |
| SMIL | COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | methyl (E)-3-(4-formylphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.2 |
| Formel vægt | 190.063 |