Få mere at vide
(E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050437
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050437 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050437 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.350025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid
CAS 2169861-24-7
Analyt- eller komponentnavne (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H6 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Butenedioic acid, 1-(carboxymethyl) ester, (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic acid
InChI formel InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-2-6(11)12-3-5(9)10/h1-2H,3H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
SMIL OC(=O)COC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-4-(carboxymethoxy)-4-oxo-but-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 174.108
Mængde 25 mg
Formel vægt 174.0164 g/mol