Få mere at vide
(E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid |
| CAS | 2169861-24-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Butenedioic acid, 1-(carboxymethyl) ester, (E)-4-(Carboxymethoxy)-4-oxobut-2-enoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-2-6(11)12-3-5(9)10/h1-2H,3H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+ |
| SMIL | OC(=O)COC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-4-(carboxymethoxy)-4-oxo-but-2-enoic acid |
| Vis mere |