Få mere at vide
(E)-4-Bromocrotonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-Bromocrotonic Acid |
| CAS | 13991-36-1 |
| Molekylær formel | C4H5BrO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (E)-4-Bromobut-2-enoic Acid, trans-4-Bromo-2-butenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3H2,(H,6,7)/b2-1+ |
| SMIL | C(\C(O)=O)=C/CBr |
| IUPAC navn | (E)-4-bromobut-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.99 |
| Formel vægt | 163.9473 |