Få mere at vide
(E)-4-Bromo-1-chloro-2-methyl-2-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4-Bromo-1-chloro-2-methyl-2-butene |
| CAS | 114506-04-6 |
| Molekylær formel | C5 H8 Br Cl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8BrCl/c1-5(4-7)2-3-6/h2H,3-4H2,1H3/b5-2+ |
| SMIL | C\C(=C/CBr)\CCl |
| IUPAC navn | (E)-4-bromo-1-chloro-2-methylbut-2-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.47 |
| Formel vægt | 181.9498 |