Få mere at vide
(E)-4,4'-Dimethoxychalcone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-4,4'-Dimethoxychalcone |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-19-15-8-3-13(4-9-15)5-12-17(18)14-6-10-16(20-2)11-7-14/h3-12H,1-2H3/b12-5+ |
| Formel vægt | 268.1099 |