Få mere at vide
(E)-4-((4-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl)phenoxy)methyl)-2-(4-(trifluoromethyl)styryl)oxazole, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30988627
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30988627 25 mg -
30987430 5 mg -
30984493 50 mg -
30987246 100 mg 100mg
30971084 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30988627 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14052925mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-4-((4-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl)phenoxy)methyl)-2-(4-(trifluoromethyl)styryl)oxazole
CAS 366017-09-6
Molekylær formel C25H23F3N4O2
MDL nummer MFCD09954135
Mængde 25 mg
SMIL FC(F)(C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(C=C3)CCCCN4C=CN=N4)=CO2)C=C1)F
Molekylvægt (g/mol) 468.47
Procent renhed 98%