Få mere at vide
Tygon E-3603 Laboratorieslang
Artikelnummer. 30053745 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer
1/2 tomme
1/2 tomme.
1/32 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer
5/8 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/8 tommer.
1-14 tommer
1/2 tomme
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
13/16 tommer.
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/32 tommer
7/32 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer
9/16 tommer.
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (engelsk) Indre | Diameter (engelsk) Ydre |
|---|---|---|
| 30053745 | 1/32 tommer. | 3/32 tommer. |
| 30053006 | 3/16 tommer | 5/16 tommer |
| 30053118 | 1/16 tommer | 3/16 tommer |
| 30053473 | 3/32 tommer. | 7/32 tommer. |
| 30053760 | 3/8 tommer | 1/2 tomme |
| 30053696 | 5/16 tommer | 1/2 tomme |
| 30053276 | 5/8 tommer | 3/16 tommer |
| 30054313 | 3/8 tommer | 9/16 tommer. |
| 30053495 | 5/8 tommer. | 7/8 tommer. |
| 30053718 | 3/4 tommer | 1-1/8 tommer. |
| 30052943 | 3/16 tommer | 3/8 tommer |
| 30053720 | 3/32 tommer | 5/32 tommer |
| 30053855 | 3/4 tommer | 1 tomme |
| 30053739 | 1 tomme | 1-14 tommer |
| 30053867 | 1/2 tomme. | 13/16 tommer. |
| 30053227 | 1/8 tommer | 3/16 tommer |
| 30054243 | 3/8 tommer | 5/8 tommer. |
| 30053189 | 1/4 tommer | 1/2 tomme |
| 30054308 | 1/2 tomme. | 11/16 tommer |
| 30053770 | 1/4 tommer | 3/8 tommer |
| 30053676 | 1/2 tomme | 3/4 tommer |
| 30053448 | 7/16 tommer | 9/16 tommer |
| 30053022 | 1/4 tommer | 7/16 tommer |
| 30053469 | 5/16 tommer | 9/16 tommer |
| 30053520 | 5/16 tommer | 7/16 tommer |
| 30053059 | 1/16 tommer | 1/8 tommer |
| 30053736 | 5/32 tommer | 7/32 tommer |
| 30053109 | 1/8 tommer | 1/4 tommer |
| 30053632 | 1/2 tomme. | 5/8 tommer. |
| 30054207 | 1 tomme | 1-1/2 in. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
30053745
Leverandør
Tygon
Leverandørnr.
ACF00001
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Glat, poleret indervæg forhindrer ophobninger. Fremragende lot-to-lot-konsistens for reproducerbare resultater. Stor flex træthedsmodstand. BPA og phthalat fri
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 1/32 tommer. |
| Materiale | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3/32 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 50 ft. |
| Farve | Klar |