Få mere at vide
Tygon E-3603 Laboratorieslang
Artikelnummer. 30053473 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer
1/2 tomme
1/2 tomme.
1/32 tommer.
1/4 tomme
1/8 tomme
1/8 tommer
3/16 tommer
3/32 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer
5/8 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-1/2 in.
1-1/8 tommer.
1-14 tommer
1/2 tomme
1/4 tomme
1/8 tomme
11/16 tommer
13/16 tommer.
3/16 tommer
3/32 tommer.
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/32 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/32 tommer
7/32 tommer.
7/8 tommer.
9/16 tommer
9/16 tommer.
| Artikelnummer. | Diameter (engelsk) Indre | Diameter (engelsk) Ydre |
|---|---|---|
| 30053473 | 3/32 tommer. | 7/32 tommer. |
| 30053006 | 3/16 tommer | 5/16 tommer |
| 30053118 | 1/16 tommer | 3/16 tommer |
| 30053760 | 3/8 tommer | 1/2 tomme |
| 30053696 | 5/16 tommer | 1/2 tomme |
| 30053276 | 5/8 tommer | 3/16 tommer |
| 30054313 | 3/8 tommer | 9/16 tommer. |
| 30053495 | 5/8 tommer. | 7/8 tommer. |
| 30053718 | 3/4 tommer | 1-1/8 tommer. |
| 30053745 | 1/32 tommer. | 3/32 tommer. |
| 30052943 | 3/16 tommer | 3/8 tommer |
| 30053720 | 3/32 tommer | 5/32 tommer |
| 30053855 | 3/4 tommer | 1 tomme |
| 30053739 | 1 tomme | 1-14 tommer |
| 30053867 | 1/2 tomme. | 13/16 tommer. |
| 30053227 | 1/8 tommer | 3/16 tommer |
| 30054243 | 3/8 tommer | 5/8 tommer. |
| 30053189 | 1/4 tomme | 1/2 tomme |
| 30054308 | 1/2 tomme. | 11/16 tommer |
| 30053770 | 1/4 tomme | 3/8 tommer |
| 30053676 | 1/2 tomme | 3/4 tommer |
| 30053448 | 7/16 tommer | 9/16 tommer |
| 30053022 | 1/4 tomme | 7/16 tommer |
| 30053469 | 5/16 tommer | 9/16 tommer |
| 30053520 | 5/16 tommer | 7/16 tommer |
| 30053059 | 1/16 tommer | 1/8 tomme |
| 30053736 | 5/32 tommer | 7/32 tommer |
| 30053109 | 1/8 tomme | 1/4 tomme |
| 30053632 | 1/2 tomme. | 5/8 tommer. |
| 30054207 | 1 tomme | 1-1/2 in. |
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer. 30053473
Brand: Tygon 5010624
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger. Glat, poleret indervæg forhindrer ophobninger. Fremragende lot-to-lot-konsistens for reproducerbare resultater. Stor flex træthedsmodstand. BPA og phthalat fri
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 3/32 tommer. |
| Materiale | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelsk) Ydre | 7/32 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 50 ft. |
| Farve | Klar |