Få mere at vide
E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amin, TRC
Artikelnummer. 30453738
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453738 250 mg
30450856 100 mg
30452091 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30453738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT773975250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202115-92-2
Molekylær formel C15 H33 N Sn
Molekylvægt (g/mol) 346.14
IUPAC navn (E)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amin
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2;
Formel vægt 347.1635