Få mere at vide
(E)-3-Phenylprop-2-enamid (trans-Cinamamid), Mikromol™
Artikelnummer. 30049925
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049925 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049925 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1308.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(E)-3-Phenylprop-2-enamid (trans-Cinamamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamamide
CAS 22031-64-7
Analyt- eller komponentnavne trans-Cinnamamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propenamide, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenamide, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamamide, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenamide, (E)-3-Phenyl-2-propenamide, (E)-Cinnamamide, U 2422, trans-3-Phenyl-2-propenamide, trans-Cinnamamide, trans-Cinnamic acid amide, trans-Cinnamoylamine, trans-β-(Aminocarbonyl)styrene, Mitomycin Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+
SMIL NC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn (E)-3-fenylprop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 147,0684 g/mol