Få mere at vide
(E)-3-Penten-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-Penten-1-ol |
| CAS | 764-37-4 |
| Molekylær formel | C5H10O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (E)-Pent-3-en-1-ol, trans-3-Penten-1-ol, (3E)-3-Penten-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3/b3-2+ |
| SMIL | C\C=C\CCO |
| IUPAC navn | (E)-pent-3-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vægt | 86.0732 |