Få mere at vide
(E)-3-Hexenylbutanoat, TRC
Artikelnummer. 30394807
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30394807 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30394807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294788100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-3-Hexenyl Butanoate
CAS 53398-84-8
Molekylær formel C10 H18 O2
Mængde 100 mg
Synonym (E)-3-Hexenyl Butanoate, (E)-Butanoic Acid 2-hexenyl Ester, (E)-Hex-3-en-1-yl Butyrate, Butanoate-trans-3-hexene ester, E-3-Hexenyl Butyrate, trans-3-Hexenyl Butanoate, trans-3-Hexenyl Butyrate
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5+
SMIL CCCC(=O)OCC\C=C\CC
IUPAC navn [(E)-hex-3-enyl] butanoat
Molekylvægt (g/mol) 170.249
Formel vægt 170.131