Få mere at vide
(E)-3-Hexenyl Butanoate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-Hexenyl Butanoate |
| CAS | 53398-84-8 |
| Molekylær formel | C10 H18 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (E)-3-Hexenyl Butanoate, (E)-Butanoic Acid 2-hexenyl Ester, (E)-Hex-3-en-1-yl Butyrate, Butanoate-trans-3-hexene ester, E-3-Hexenyl Butyrate, trans-3-Hexenyl Butanoate, trans-3-Hexenyl Butyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5+ |
| SMIL | CCCC(=O)OCC\C=C\CC |
| IUPAC navn | [(E)-hex-3-enyl] butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.249 |
| Formel vægt | 170.131 |