Få mere at vide
(E)-3-Hexenosyre, TRC
Artikelnummer. 30391021
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30391021 50 g
1 options
Artikelnummer. 30391021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29495350G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-3-Hexenoic Acid
CAS 1577-18-0
Molekylær formel C6H10O2
Mængde 50 g
Synonym (3E)-3-Hexenoic Acid, (3E)-Hex-3-enoic Acid, (E)-Hex-3-enoic Acid, 3(E)-Hexenoic Acid, trans-3-Hexenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
SMIL CC\C=C\CC(=O)O
IUPAC navn (E)-hex-3-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 114.14
Formel vægt 114.0681