Få mere at vide
(E)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethyldoxepin Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30051150
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051150 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051150 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0032.130025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(E)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride (Desmethyldoxepin Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Doxepin Related Compound C
CAS 4504-96-5
Analyt- eller komponentnavne Doxepin Related Compound C
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym E-3-(dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, N-Desmethyl (E)-Doxepin Hydrochloride, Doxepin Related Compound C as Hydrochloride, Doxepin Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Doxepin Impurity C as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10+;
SMIL Cl.CNCC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC navn (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Mængde 25 mg
Formel vægt 301.1233 g/mol