missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-3-Chloro-4-hydroxycinnamic Acid, TRC

Artikelnummer. 30368207
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368207 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC585915250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-3-Chloro-4-hydroxycinnamic Acid
CAS 1266249-44-8
Molekylær formel C9H7ClO3
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)5-3-7-2-4-9(12)8(11)6-7/h2-6,12H,1H3/b5-3+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC navn methyl (E)-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 198.6
Formel vægt 198.0084
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.