missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-3-Chloro-4-hydroxycinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-Chloro-4-hydroxycinnamic Acid |
| CAS | 1266249-44-8 |
| Molekylær formel | C9H7ClO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)5-3-7-2-4-9(12)8(11)6-7/h2-6,12H,1H3/b5-3+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | methyl (E)-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.6 |
| Formel vægt | 198.0084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?